Få mere at vide
Cytiva HiTrap MabSelect PrismA-søjle
Artikelnummer. 15813975 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 1 mL
1 x 5 mL
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15813975 5 x 1 mL Pakke med 5
15803975 1 x 1 mL Hver
15823975 1 x 5 mL Hver
15833975 5 x 5 mL Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15813975 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17549852
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7132.86 DKK
    6822.00 DKK / Pakke med 5
    Spare 310.86 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Protein A kolonne
Disse kolonner er færdigpakkede med MabSelect PrismA-protein En kromatografiharpiks, der er blevet forbedret med en optimeret high-flow agarose-basematrix og en genetisk manipuleret protein A-afledt ligand, hvilket muliggør effektiv rensning mellem oprensningskørsler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Sengevolumen 1 mL
Flowhastighed <4 ml/min.
Maks. Driftstryk 5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
Mængde 5 x 1 mL
Til brug med (applikation) Antistofaffinitetskromatografi
Type Færdigpakket kolonne
compliance-icons
Identifiant produit
  • HiTrap MabSelect PrismA
Mention d'avertissement
  • Advarsel
Catégorie de danger
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Mention de danger
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Conseils de prudence
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.