Få mere at vide
Cytiva HiTrap, LambdaFabSelect, 1mL færdigpakket kolonne
Artikelnummer. 14821611 Shop alle Cytiva produkter
Artikelnummer. 14821611 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17548211
LambdaFabSelect er et affinitetskromatografimedie designet til oprensning af lambda Fab-fragmenter med høj bindingskapacitet, renhed og udbytte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap LambdaFabSelect, 5 x 1 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.