Få mere at vide
Cytiva HiTrap KappaSelect Media
Artikelnummer. p-8007001 Shop alle Cytiva produkter
Sengevolumen (metrisk):
1 ml
5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 11380212
Brand: Cytiva 17545812
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Specifications
Mængde 5 x 1 mL
Stabilitet Stabil i alle almindeligt anvendte vandige buffere
Opbevaringskrav 4 til 8 grader C, 20 % Ethanol
Bindende Kapacitet 15 mg Fab/ml medium2)
Produkttype HiTrap KappaSelect Media
Partikelstørrelse 75μ m
Materiale Polypropylen
Maks. Tryk 300 kPa
Matrix Meget tværbundet agarose
pH-område 3 til 10
Sengevolumen (metrisk) 5 ml
Ligand type Rekombinant protein (Mr 13 000)
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • HiTrap 1 x 5 ml, KappaSelect
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol