Få mere at vide
Cytiva HiTrap KappaSelect Media
Shop alle Cytiva produkter
Sengevolumen (metrisk):
1 mL
5 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 5 x 1 mL |
| Stabilitet | Stabil i alle almindeligt anvendte vandige buffere |
| Opbevaringskrav | 4 til 8 grader C, 20 % Ethanol |
| Bindende Kapacitet | 15 mg Fab/ml medium2) |
| Produkttype | HiTrap KappaSelect Media |
| Partikelstørrelse | 75μ m |
| Materiale | Polypropylen |
| Maks. Tryk | 300 kPa |
| Matrix | Meget tværbundet agarose |
| pH-område | 3 til 10 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- HiTrap 5 x 1 ml, KappaSelect
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.