Få mere at vide
Cytiva HiTrap IXVælg
Artikelnummer. 15579261 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
1 x 5 mL
5 x 1 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 15579261
Brand: Cytiva 17371411
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
HiTrap IXSelect-søjler er færdigpakket med IXSelect-harpiks til screening og småskala proteinoprensninger ved hjælp af affinitetskromatografi.
  • XSelect er en high-throughput harpiks, der er specielt designet til oprensning af faktor IX-mål fra rekombinante fødestrømme.
  • Kolonner til screening af selektivitet, bindings- og elueringsbetingelser samt oprensninger i lille skala.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Mængde 5 x 1 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap IXselect, 1 ml, 5 x 1 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol