Få mere at vide
Cytiva HiTrap™ IMAC kolonner
Artikelnummer. 11758498 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Diameter (engelsk) Indre:
0,27 tommer.
0,62 tommer.
Partikelstørrelse:
34 μm
90μ m
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Diameter (engelsk) Indre Partikelstørrelse unitSize
11758498 5 x 5 mL 0,62 tommer. 90μ m Pakke med 5
10535735 5 x 1 mL 0,27 tommer. 34 μm Pakke med 5
11514955 5 x 5 mL 0,62 tommer. 34 μm Pakke med 5
10697275 5 x 1 mL 0,27 tommer. 90μ m Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11758498 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17092104
Indeholder
Instructions, plus a variety of connectors for syringe, peristaltic pump, and chromatography systems
Til optimering af oprensning af histidin-mærkede proteiner, når Ni +2 ikke er det bedste valg af metalion
  • Oplad bekvemt med dit foretrukne metal
  • Kan bruges med en sprøjte, peristaltisk pumpe eller væskekromatografisystem
  • Fås færdigpakket med IMAC Sepharose™ Høj ydeevne (HP ), med lille perlestørrelse til højtydende rensning, eller IMAC Sepharose 6 Fast Flow (FF), med større perlestørrelse for nem opskalering
  • Høj bindingskapacitet: ≥40mg histidin-lagret protein/ml medium (protein/metalion-afhængig)
  • Stabil i nærværelse af alle almindeligt anvendte buffere
  • Fås i 1 ml og 5 ml størrelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sengevolumen 5 mL
Diameter (engelsk) Indre 0,62 tommer.
Flowhastighed <4 ml/min.
Diameter (metrisk) Indvendig 16 mm
Sættets indhold Færdigpakket med IMAC Sepharose 6 Fast flow medier
Til brug med (udstyr) Sprøjte, peristaltisk pumpe eller væskechromatografisystem
Materiale Polypropylen
Maks. Tryk 42 psi
pH-område 3 til 12
Partikelstørrelse 90μ m
Produkttype HiTrap IMAC Fast Flow-kolonne
Indhold og opbevaring 4 °C til 30 °C
Mængde 5 x 5 mL
Til brug med (applikation) Til optimering af oprensning af His-mærkede proteiner
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap IMAC FF, 5 ml, 5 x 5 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ samt til al håndtering af materialet./udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol