Få mere at vide
Cytiva HiTrap™ IgM oprensning HP Kolonne
Artikelnummer. 10480505 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
5 x 1 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Mængde unitSize
10480505 5 x 1 mL Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 10480505 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17511001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Komplet instruktioner til brug og metodeoptimering, anbefalinger til prøveforberedelse og en række konnektorer til sprøjte, peristaltisk pumpe og kromatografisystem
Optimeret til hurtig, effektiv oprensning af monoklonalt IgM fra hybridomcellekultur
  • Forpakket med et thiofilt adsorptionsmedium, 2-mercaptopyridin koblet til Sepharose™ Højtydende medium
  • Gendannelse af IgM er høj med fremragende aktivitetsretention; typisk renhed,> 80 %
  • Oprensning af humant IgM mulig; bindingskapacitet: 5mg humant IgM/ml medium
  • Designet til brug med en sprøjte, peristaltisk pumpe eller kromatografisystem
Ordreinfo
Leveres i pakker med fem 1mL kolonner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sengevolumen 1 mL
Bindende Kapacitet 5 mg humant IgM/ml medium
Diameter (engelsk) Indre 0,62 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 1.6 cm
Oversigt HiTrap IgM oprensning HP er en 1 mL kolonne færdigpakket med Sepharose Høj ydeevne til hurtig og effektiv oprensning af monoklonalt IgM.
Flowhastighed <4 ml/min.
Indhold og opbevaring 4 til 8 °C, 20% Ethanol
Mængde 5 x 1 mL
Til brug med (applikation) Kromatografisystem, manual
Type Færdigpakket kolonne
Prøvevolumen 1 mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap IgM Purification 1 ml, 5 x 1 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ samt til al håndtering af materialet./udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol