Få mere at vide
Cytiva HiTrap™ IgG Sepharose™ FF
Shop alle Cytiva produkter
:
HiTrap IgG Sepharose FF
Beskrivelse
- pH-stabilitet Arbejdsområde 3–10
- Tryk/flow-specifikation: Grundmatrix: 250-400cm/t, 100kPa, XK 50/60 søjle, senghøjde 25cm
- Sengemål: 7 mm x N/A
- Kolonne i.d .: 7 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Partikelstørrelse | 90μ m |
| pH | pH-stabilitet arbejdsområde 3-10, pH-stabilitetsrensning 3-10, pH-stabilitet, CIP 3-10 |
| Type | Emballagemateriale |
| Materiale | Polypropylen |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P235-Opbevares køligt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol