Få mere at vide
Cytiva HiTrap™ IEX Selection Kit
Artikelnummer. 10186074 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
7 x 1 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10186074 7 x 1 mL Hver
1 options
Artikelnummer. 10186074 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17600233
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2625.00 DKK
    2390.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 235.00 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Indeholder
Syv færdigpakkede 1 ml HiTrap kolonner, med en hver af følgende: Q Sepharose Fast Flow (stærk anion), SP Sepharose Fast Flow (stærk kation), CM Sepharose Hurtigt flow (svag kation), DEAE Sepharose Fast Flow (svag anion), ANX Sepharose 4 Fast Flow (høj sub) (svag anion), Q Sepharose XL (stærk anion), og SP Sepharose XL (stærk kation); stik; og instruktioner
Bruges til hurtig og nem screening af en række forskellige medier. HiTrap™ IEX Selection Kits indeholder Sepharose™ Fast Flow og Sepharose XL i kombination med syv forskellige ionbytterligander.
  • Bredt udvalg af svage/stærke anion- og kationbyttere færdigpakket i 1 ml HiTrap kolonner tillader screening af en række forskellige medier
  • Fremragende til optimeringsundersøgelser: buffersammensætning, pH, flowhastighed, prøvebelastning og elueringsskema kan optimeres med små prøvemængder før opskalering
  • Designet til brug med sprøjte, peristaltisk pumpe eller kromatografisystem
  • Anbefalet kolonneflowhastighed,< 4 ml/min.; maksimalt tryk: 3 bar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt HiTrap IEX Selection Kit
Diameter (engelsk) Indre søjle 0,2 tommer
Flowhastighed <4 ml/min.
Til brug med (applikation) HiTrap IEX Selection Kit bruges til screening af det optimale GE ionbytterharpiks til specifikt anvendelses- og udviklingsarbejde.
Indhold og opbevaring 4 °C til °30 C, 20 % Ethanol (Q, DEAE, ANX, cm), 20 % Ethanol, 0,2 M natriumacetat (SP )
Diameter (metrisk) indre søjle 7 mm
Volumen (metrisk) 1 mL
Mængde 7 x 1 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap IEX Selection Kit'
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, ethanol, ethanol, ethanol, ethanol, ethanol, ethanol