Få mere at vide
Cytiva HiTrap™ IEX HP Forpakkede kolonner
Artikelnummer. p-3676532 Shop alle Cytiva produkter
Volumen (metrisk):
1 mL
5 mL
Mængde:
5 Pk.
Hver
Flowhastighed:
<20 ml/min.
<4 ml/min.
Medietype:
Q Sepharose HP
SP Sepharose HP
Pakningsstørrelse:
1ml
Pakke med 5
Artikelnummer. 10647265
Brand: Cytiva 17115101
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes til høj opløsning, småskala proteinrensning. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ IEX HP Færdigpakkede kolonner er færdigpakkede, klar til brug Sepharose™ Højtydende stærke kationbytterkolonner.
  • Færdigpakket med Q eller SP Sepharose Høj ydeevne
  • Praktisk og reproducerbar til hurtige, nemme, højtydende adskillelser enten alene eller forbundet i serie
  • Designet til brug med sprøjte, peristaltisk pumpe eller kromatografisystem
  • Maks. tryk: 3 bar
  • 1 og 5 ml polypropylensøjler
Medier:
  • Partikelstørrelse: 24 til 44 μm
  • pH-stabilitet Arbejdsområde: 4 til 13
Q Sepharose (45-000-193, -194, 515)
  • Ligand: Kvaternær amin
  • Ionbyttertype: Stærk anionbytter
  • Ionkapacitet: 0,14 til 0,20 mmol Cl - /ml
SP Sepharose (45-000-191, -192, -514)
  • Ligand: Sulphopropyl
  • Ionbyttertype: Stærk kationbytter
  • Ionkapacitet: 0,15 til 0,20 mmol H + /ml
1 ml kolonner
  • Sengemål: 7 x 25 mm
  • Strømningshastighed: maks. 4 ml/min.
5 ml kolonner
  • Bedmål: 16 x 25 mm
  • Strømningshastighed: maks. 20 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt HiTrap SP HP 5 x 1 ml
Diameter (engelsk) Indre søjle 0,2 tommer
Flowhastighed <4 ml/min.
Til brug med (applikation) HiTrap SP HP er en stærk kationbytterkromatografisøjle til højopløsning, småskala proteinoprensning.
Medietype SP Sepharose HP
Indhold og opbevaring 4 °C til °30 C, 0,2 M Natriumacetat i 20 % Ethanol
Til brug med (udstyr) Designet til brug med sprøjte, peristaltisk pumpe eller kromatografisystem
Diameter (metrisk) indre søjle 7 mm
Volumen (metrisk) 1 mL
Mængde 5 Pk.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap SP 1 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Ethanol