Få mere at vide
Cytiva HiTrap™ IEX HP Forpakkede kolonner
Artikelnummer. 15177956 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 mL
5 mL
Mængde:
5 Pk.
Hver
Flowhastighed:
<20 ml/min.
<4 ml/min.
Medietype:
Q Sepharose HP
SP Sepharose HP
Pakningsstørrelse:
1ml
Pakke med 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Mængde Flowhastighed Medietype Pakningsstørrelse
15177956 1 mL Hver <4 ml/min. Q Sepharose HP 1ml
10647265 1 mL 5 Pk. <4 ml/min. SP Sepharose HP Pakke med 5
11748508 5 mL 5 Pk. <20 ml/min. SP Sepharose HP Pakke med 5
11758508 1 mL 5 Pk. <4 ml/min. Q Sepharose HP Pakke med 5
11768508 5 mL 5 Pk. <20 ml/min. Q Sepharose HP Pakke med 5
15157956 1 mL Hver <4 ml/min. SP Sepharose HP 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15177956 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 29051325
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    404.00 DKK
    366.00 DKK / 1ml
    Spare 38.00 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Anvendes til høj opløsning, småskala proteinrensning. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ IEX HP Færdigpakkede kolonner er færdigpakkede, klar til brug Sepharose™ Højtydende stærke kationbytterkolonner.
  • Færdigpakket med Q eller SP Sepharose Høj ydeevne
  • Praktisk og reproducerbar til hurtige, nemme, højtydende adskillelser enten alene eller forbundet i serie
  • Designet til brug med sprøjte, peristaltisk pumpe eller kromatografisystem
  • Maks. tryk: 3 bar
  • 1 og 5 ml polypropylensøjler
Medier:
  • Partikelstørrelse: 24 til 44 μm
  • pH-stabilitet Arbejdsområde: 4 til 13
Q Sepharose (45-000-193, -194, 515)
  • Ligand: Kvaternær amin
  • Ionbyttertype: Stærk anionbytter
  • Ionkapacitet: 0,14 til 0,20 mmol Cl - /ml
SP Sepharose (45-000-191, -192, -514)
  • Ligand: Sulphopropyl
  • Ionbyttertype: Stærk kationbytter
  • Ionkapacitet: 0,15 til 0,20 mmol H + /ml
1 ml kolonner
  • Sengemål: 7 x 25 mm
  • Strømningshastighed: maks. 4 ml/min.
5 ml kolonner
  • Bedmål: 16 x 25 mm
  • Strømningshastighed: maks. 20 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt HiTrap Q HP 1 x 1 ml
Diameter (engelsk) Indre søjle 0,2 tommer
Flowhastighed <4 ml/min.
Til brug med (applikation) HiTrap Q HP er en stærk anionbytterkromatografisøjle til højopløsnings-, småskala-proteinoprensning.
Medietype Q Sepharose HP
Indhold og opbevaring 4 °C til 30 °C i 20 % ethanol
Diameter (metrisk) indre søjle 7 mm
Volumen (metrisk) 1 mL
Mængde Hver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap Q HP
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.