Få mere at vide
Cytiva HiTrap™ IEX HP Forpakkede kolonner
Shop alle Cytiva produkter
Volumen (metrisk):
1 mL
5 mL
Mængde:
5 Pk.
Hver
Flowhastighed:
<20 ml/min.
<4 ml/min.
Medietype:
Q Sepharose HP
SP Sepharose HP
Pakningsstørrelse:
1ml
Pakke med 5
Beskrivelse
- Færdigpakket med Q eller SP Sepharose Høj ydeevne
- Praktisk og reproducerbar til hurtige, nemme, højtydende adskillelser enten alene eller forbundet i serie
- Designet til brug med sprøjte, peristaltisk pumpe eller kromatografisystem
- Maks. tryk: 3 bar
- 1 og 5 ml polypropylensøjler
- Partikelstørrelse: 24 til 44 μm
- pH-stabilitet Arbejdsområde: 4 til 13
Q Sepharose (45-000-193, -194, 515)
- Ligand: Kvaternær amin
- Ionbyttertype: Stærk anionbytter
- Ionkapacitet: 0,14 til 0,20 mmol Cl - /ml
SP Sepharose (45-000-191, -192, -514)
- Ligand: Sulphopropyl
- Ionbyttertype: Stærk kationbytter
- Ionkapacitet: 0,15 til 0,20 mmol H + /ml
- Sengemål: 7 x 25 mm
- Strømningshastighed: maks. 4 ml/min.
5 ml kolonner
- Bedmål: 16 x 25 mm
- Strømningshastighed: maks. 20 ml/min.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | HiTrap SP HP 1 x 1 ml |
| Diameter (engelsk) Indre søjle | 0,2 tommer |
| Flowhastighed | <4 ml/min. |
| Til brug med (applikation) | HiTrap SP HP er en stærk kationbytterkromatografisøjle til højopløsning, småskala proteinoprensning. |
| Medietype | SP Sepharose HP |
| Indhold og opbevaring | 4 °C til °30 C, 0,2 M Natriumacetat i 20 % Ethanol |
| Diameter (metrisk) indre søjle | 7 mm |
| Volumen (metrisk) | 1 mL |
| Mængde | Hver |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- hitrap SP HP
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P235-Opbevares køligt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.