Få mere at vide
Cytiva HiTrap™ IEX HP Forpakkede kolonner
Artikelnummer. 11758508 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 mL
5 mL
Mængde:
5 Pk.
Hver
Flowhastighed:
<20 ml/min.
<4 ml/min.
Medietype:
Q Sepharose HP
SP Sepharose HP
Pakningsstørrelse:
1ml
Pakke med 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Mængde Flowhastighed Medietype Pakningsstørrelse
11758508 1 mL 5 Pk. <4 ml/min. Q Sepharose HP Pakke med 5
10647265 1 mL 5 Pk. <4 ml/min. SP Sepharose HP Pakke med 5
11748508 5 mL 5 Pk. <20 ml/min. SP Sepharose HP Pakke med 5
11768508 5 mL 5 Pk. <20 ml/min. Q Sepharose HP Pakke med 5
15157956 1 mL Hver <4 ml/min. SP Sepharose HP 1ml
15177956 1 mL Hver <4 ml/min. Q Sepharose HP 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11758508 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17115301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1545.00 DKK
    1395.00 DKK / Pakke med 5
    Spare 150.00 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Anvendes til høj opløsning, småskala proteinrensning. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ IEX HP Færdigpakkede kolonner er færdigpakkede, klar til brug Sepharose™ Højtydende stærke kationbytterkolonner.
  • Færdigpakket med Q eller SP Sepharose Høj ydeevne
  • Praktisk og reproducerbar til hurtige, nemme, højtydende adskillelser enten alene eller forbundet i serie
  • Designet til brug med sprøjte, peristaltisk pumpe eller kromatografisystem
  • Maks. tryk: 3 bar
  • 1 og 5 ml polypropylensøjler
Medier:
  • Partikelstørrelse: 24 til 44 μm
  • pH-stabilitet Arbejdsområde: 4 til 13
Q Sepharose (45-000-193, -194, 515)
  • Ligand: Kvaternær amin
  • Ionbyttertype: Stærk anionbytter
  • Ionkapacitet: 0,14 til 0,20 mmol Cl - /ml
SP Sepharose (45-000-191, -192, -514)
  • Ligand: Sulphopropyl
  • Ionbyttertype: Stærk kationbytter
  • Ionkapacitet: 0,15 til 0,20 mmol H + /ml
1 ml kolonner
  • Sengemål: 7 x 25 mm
  • Strømningshastighed: maks. 4 ml/min.
5 ml kolonner
  • Bedmål: 16 x 25 mm
  • Strømningshastighed: maks. 20 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt HiTrap Q HP 5 x 1 ml
Diameter (engelsk) Indre søjle 0,2 tommer
Flowhastighed <4 ml/min.
Til brug med (applikation) HiTrap SP HP og HiTrap Q HP er færdigpakkede, klar til brug kation- og anionbytterkolonner til metodespejling, gruppeseparationer, prøvekoncentration og prøveoprensning af ladede biomolekyler
Medietype Q Sepharose HP
Indhold og opbevaring 4 °C til 30 °C i 20 % ethanol
Diameter (metrisk) indre søjle 7 mm
Volumen (metrisk) 1 mL
Mængde 5 Pk.
compliance-icons
Product Identifier
  • HiTrap Q HP 1 ml, 5 x 1 ml
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol