Få mere at vide
Cytiva HiTrap™ Heparin HP-søjler
Artikelnummer. p-3676397 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
1 x 5mL
5 x 1mL
5 x 5mL
Flowhastighed:
<20 ml/min.
<4 ml/min.
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.7cm
1.6cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 10298944
Brand: Cytiva 17040701
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Rens DNA-bindende proteiner, koagulationsfaktorer, lipoproteiner og proteinsyntesefaktorer. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ Heparin HP-søjler er færdigpakkede med Heparin Sepharose™ High Performance til rensning i høj resolution.
  • Stabil over pH-område fra 5 til 10
  • Tåler almindeligt anvendte vandige buffere
  • Heparin Sepharose High Performance medium forbinder svineheparinligand til 6 % agarose ved reduktiv aminering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 x 5mL
Flowhastighed <20 ml/min.
Partikelstørrelse 34 μm
Til brug med (udstyr) Sprøjte, peristaltisk pumpe eller flydende kromatografisystem såsom AKTA™ design eller FPLC-system
Sengevolumen 5mL
Produkttype Heparin HP-kolonne
Diameter (metrisk) Indvendig 1.6cm
Til brug med (applikation) Oprensning af antithrombin III, koagulationsfaktorer og andre plasmaproteiner
Højde (engelsk) 0,98 tommer
Højde (metrisk) 2.5cm
Ligand type 10 mg heparin/ml medium
Materiale Polypropylen
Maks. Tryk 42 psi
pH-område 5 til 10
Support Type 6 % stærkt tværbundet agarose
Prøvetype DNA-bindende proteiner, koagulationsfaktorer, lipoproteiner, proteinsyntesefaktorer
Indhold og opbevaring 4 til 30 °C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap Heparin HP 5 ml, 1 x 5 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol