Få mere at vide
Cytiva HiTrap™ Heparin HP-søjler
Artikelnummer. 10288944 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 5mL
5 x 1mL
5 x 5mL
Flowhastighed:
<20 ml/min.
<4 ml/min.
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.7cm
1.6cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Flowhastighed Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
10288944 5 x 1mL <4 ml/min. 0.7cm Pakke med 5
10298944 1 x 5mL <20 ml/min. 1.6cm Hver
11738448 5 x 5mL <20 ml/min. 1.6cm Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10288944 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17040601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2480.00 DKK
    2284.00 DKK / Pakke med 5
    Spare 196.00 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Rens DNA-bindende proteiner, koagulationsfaktorer, lipoproteiner og proteinsyntesefaktorer. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ Heparin HP-søjler er færdigpakkede med Heparin Sepharose™ High Performance til rensning i høj resolution.
  • Stabil over pH-område fra 5 til 10
  • Tåler almindeligt anvendte vandige buffere
  • Heparin Sepharose High Performance medium forbinder svineheparinligand til 6 % agarose ved reduktiv aminering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 5 x 1mL
Flowhastighed <4 ml/min.
Partikelstørrelse 34 μm
Til brug med (udstyr) Sprøjte, peristaltisk pumpe eller flydende kromatografisystem såsom AKTA™ design eller FPLC-system
Sengevolumen 1mL
Produkttype Heparin HP-kolonne
Diameter (metrisk) Indvendig 0.7cm
Til brug med (applikation) Oprensning af antithrombin III, koagulationsfaktorer og andre plasmaproteiner
Højde (engelsk) 0,98 tommer
Højde (metrisk) 2.5cm
Ligand type 10 mg heparin/ml medium
Materiale Polypropylen
Maks. Tryk 42 psi
pH-område 5 til 10
Support Type 6 % stærkt tværbundet agarose
Prøvetype DNA-bindende proteiner, koagulationsfaktorer, lipoproteiner og proteinsyntesefaktorer
Indhold og opbevaring 4 til 30 °C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap Heparin HP 1 ml, 5 x 1 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol