Beskrivelse
- Granulocyt-kolonistimulerende faktor (G-CSF) er et hormon, der stimulerer produktionen af hvide blodlegemer i knoglemarven
- Til et meget selektivt oprensningstrin er affinitetsliganden baseret på et enkeltkædet antistoffragment rettet mod G-CSF
- For at lette binding af målmolekylet er liganden knyttet til basismatrixen gennem en hydrofil spacerarm
- Ligand produceres i et gærekspressionssystem, hvor fermentering, efterfølgende oprensning og formulering udføres i fravær af animalske komponenter
- GCSFSelects stive agarosebasismatrix tillader behandling af store prøvevolumener
- Sammensætning: Ligand koblet til Capto via stabile amidbindinger
Tekniske data
Tekniske data
| Flowhastighed | 20 ml/min |
| Til brug med | Oprensning af rekombinant granulocyt-kolonistimulerende faktor (G-CSF) |
| Ligand type | Enkeltkædet antistoffragment rettet mod G-CSF |
| Partikelstørrelse | 75μ m |
| pH | 2 til 12 |
| Mængde | 5/Pk. |
| Bindende Kapacitet | 19,5 mg/søjle |
| Volumen (metrisk) | 5 mL |
| Oprensningsmål | Granulocyt-kolonistimulerende faktor (G-CSF) |
| Produkttype | Kolonne |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- HiTrap GCSFSelect 5 ml, 1 x 5 ml
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol