Få mere at vide
Cytiva HiTrap™ GCSFSvælg
Artikelnummer. 15539271 Shop alle Cytiva produkter
Volumen (metrisk):
1 mL
5 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 15539271
Brand: Cytiva 17548311
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forpakkede søjler specielt designet til oprensning af rekombinant granulocyt-kolonistimulerende faktor (G-CSF). Baseret på en meget stiv agarosebasismatrix, der giver mulighed for høje strømningshastigheder ved store produktionsskalaer.
  • Granulocyt-kolonistimulerende faktor (G-CSF) er et hormon, der stimulerer produktionen af hvide blodlegemer i knoglemarven
  • Til et meget selektivt oprensningstrin er affinitetsliganden baseret på et enkeltkædet antistoffragment rettet mod G-CSF
  • For at lette binding af målmolekylet er liganden knyttet til basismatrixen gennem en hydrofil spacerarm
  • Ligand produceres i et gærekspressionssystem, hvor fermentering, efterfølgende oprensning og formulering udføres i fravær af animalske komponenter
  • GCSFSelects stive agarosebasismatrix tillader behandling af store prøvevolumener
  • Sammensætning: Ligand koblet til Capto via stabile amidbindinger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Flowhastighed 4 ml/min
Til brug med Oprensning af rekombinant granulocyt-kolonistimulerende faktor (G-CSF)
Ligand type Enkeltkædet antistoffragment rettet mod G-CSF
Partikelstørrelse 75μ m
pH 2 til 12
Mængde 5/Pk.
Bindende Kapacitet 3,9 mg/søjle
Volumen (metrisk) 1 mL
Type Kolonne
Oprensningsmål Granulocyt-kolonistimulerende faktor (G-CSF)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap GCSFSelect 1 ml, 5 x 1 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol