Få mere at vide
Cytiva HiTrap Fast Flow IEX Selection Kit
Artikelnummer. 15518501 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
5 x 5 mL
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15518501 5 x 5 mL 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15518501 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 90100200
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Fast flow IEX select kit HiTrap
  • HiTrap Fast Flow IEX Selection Kit
  • Opbevaring: 4 til 30 °C, 20% Ethanol
  • Leveres i pakker med 5 x 5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4 °C til 30 °C. 20% Ethanol
Diameter (metrisk) indre søjle 16 mm
Volumen (metrisk) 5 mL
Mængde 5 x 5 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fast Flow IEX select kit HiTrap
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-18% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.