Få mere at vide
Cytiva HiTrap™ Afsaltning af færdigpakkede kolonner
Artikelnummer. 11525015 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Produkttype:
HiTrap Afsaltning, 1 x 5 ml
HiTrap Afsaltning, 5 x 5 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
11525015 HiTrap Afsaltning, 5 x 5 ml 25ml
15147956 HiTrap Afsaltning, 1 x 5 ml 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11525015 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17140801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2585.00 DKK
    2367.00 DKK / 25ml
    Spare 218.00 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Til hurtig bekvem afsaltning og bufferudveksling. HiTrap™ Afsaltning af færdigpakkede kolonner er færdigpakkede, klar til brug kolonne til gruppeadskillelse mellem høj- og lavmolekylære stoffer.
  • Færdigpakket med Sephadex™ G-25 Superfine medier
  • Søjlemateriale: polypropylen
  • Sengevolumen: 5mL
  • Sengemål: 16 x 25 mm
  • Prøvevolumen: 1,5 ml
  • Strømningshastighed:< 15 ml/min.
  • Maksimalt tryk: 3 bar
Medier
  • Matrix: tværbundet dextran
  • Delvis størrelse:> 20 μm
  • pH-stabilitet arbejdsområde: 2 til 13
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt HiTrap Afsaltning er klar til brug 5 mL kolonner færdigpakkede med Sephadex G-25 Superfin harpiks til hurtig og bekvem afsaltning og bufferudveksling.
Produkttype HiTrap Afsaltning, 5 x 5 ml
Partikelstørrelse >20μ m (tør), 15 til 88μ m (våd)
Diameter (engelsk) Indre søjle 0,62 tommer.
Til brug med (applikation) Til hurtig bekvem afsaltning og bufferudveksling
Volumen (metrisk) seng 5 mL
Indhold og opbevaring 4 °C til 30 °C i 20 % ethanol
Diameter (metrisk) indre søjle 16 mm
Engangs Genanvendelig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap Desalting 5 ml, 5 x 5 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ og lysudstyr samt til al håndtering af materialet/udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-18% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Indeholder 1.5% komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes.