Få mere at vide
Cytiva™ HiTrap™ Kromatografisøjler med MabSelect™ VL Protein L Resin
Artikelnummer. p-7250485 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 1 mL
1 x 5 mL
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Sengevolumen:
1 mL
5 mL
Diameter (metrisk) Indvendig:
7 mm
16 mm
Flowhastighed:
<20 ml/min.
<4 ml/min.
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Sengevolumen Diameter (metrisk) Indvendig Flowhastighed
17841532 1 x 1 mL 1 mL 7 mm <4 ml/min.
17847774 5 x 1 mL 1 mL 7 mm <4 ml/min.
17897764 1 x 5 mL 5 mL 16 mm <20 ml/min.
17817774 5 x 5 mL 5 mL 16 mm <20 ml/min.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17841532 Leverandør Cytiva™ Leverandørnr. 17542051
Protein L affinitetskromatografisøjler til indfangning af antistof-Fab'er, bispecifikke og andre varianter indeholdende en let kappa-kæde.
  • Redesignet protein L-ligand fanger antistof-Fabs, bispecifikke og andre varianter, der indeholder en kappa let kæde med høj bindingskapacitet og forbedret alkalisk stabilitet
  • Høj dynamisk bindingskapacitet til effektiv indfangning af målmolekyler
  • Stabil ved rengøring med 0,1 M NaOH, hvilket reducerer risikoen for hændelser med biobelastning
  • Giver god opløsning for produktrelaterede urenheder ved indfangning af bispecifikke antistoffer
Efterhånden som mangfoldigheden af antistofvarianter øges, stiger behovet for kromatografiharpikser, der kan fange og oprense disse varianter. Som et alternativ til protein A kan protein L anvendes til at fange antistof-Fab'er, bispecifikke antistoffer og andre molekyler indeholdende kappa-varianter af den variable lette (VL) kæde. Protein L binder human kappa let kæde subtype 1, 3 og 4 og mus kappa let kæde subtype 1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sengevolumen 1 mL
Diameter (engelsk) Indre 0,3 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 7 mm
Mængde 1 x 1 mL
Højde (engelsk) 1 tomme
Højde (metrisk) 25 mm
Flowhastighed <4 ml/min.
Maks. Tryk 5 bar
Kolonnetype Affinitetskolonne
Til brug med (applikation) Antistofaffinitetskromatografi
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap MabSelect VL, 1 x 1 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol