Få mere at vide
Cytiva™ HiTrap™ Kromatografisøjler med MabSelect™ VL Protein L Resin
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
1 x 1 mL
1 x 5 mL
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Sengevolumen:
1 mL
5 mL
Diameter (metrisk) Indvendig:
7 mm
16 mm
Flowhastighed:
<20 ml/min.
<4 ml/min.
Beskrivelse
- Redesignet protein L-ligand fanger antistof-Fabs, bispecifikke og andre varianter, der indeholder en kappa let kæde med høj bindingskapacitet og forbedret alkalisk stabilitet
- Høj dynamisk bindingskapacitet til effektiv indfangning af målmolekyler
- Stabil ved rengøring med 0,1 M NaOH, hvilket reducerer risikoen for hændelser med biobelastning
- Giver god opløsning for produktrelaterede urenheder ved indfangning af bispecifikke antistoffer
Efterhånden som mangfoldigheden af antistofvarianter øges, stiger behovet for kromatografiharpikser, der kan fange og oprense disse varianter. Som et alternativ til protein A kan protein L anvendes til at fange antistof-Fab'er, bispecifikke antistoffer og andre molekyler indeholdende kappa-varianter af den variable lette (VL) kæde. Protein L binder human kappa let kæde subtype 1, 3 og 4 og mus kappa let kæde subtype 1.
Tekniske data
Tekniske data
| Sengevolumen | 5 mL |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,63 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 16 mm |
| Mængde | 1 x 5 mL |
| Højde (engelsk) | 1 tomme |
| Højde (metrisk) | 25 mm |
| Flowhastighed | <20 ml/min. |
| Maks. Tryk | 5 bar |
| Kolonnetype | Affinitetskolonne |
| Til brug med (applikation) | Antistofaffinitetskromatografi |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- HiTrap MabSelect VL, 1 x 5 ml
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.