Få mere at vide
Cytiva™ HiTrap™ Kromatografisøjler med MabSelect™ VL Protein L Resin
Artikelnummer. 17841532 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 1 mL
1 x 5 mL
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Sengevolumen:
1 mL
5 mL
Diameter (metrisk) Indvendig:
7 mm
16 mm
Flowhastighed:
<20 ml/min.
<4 ml/min.
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Sengevolumen Diameter (metrisk) Indvendig Flowhastighed
17841532 1 x 1 mL 1 mL 7 mm <4 ml/min.
17847774 5 x 1 mL 1 mL 7 mm <4 ml/min.
17897764 1 x 5 mL 5 mL 16 mm <20 ml/min.
17817774 5 x 5 mL 5 mL 16 mm <20 ml/min.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17841532 Leverantör Cytiva™ Leverantörsnummer 17542051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1805.00 DKK
    1684.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 121.00 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Protein L affinitetskromatografisøjler til indfangning af antistof-Fab'er, bispecifikke og andre varianter indeholdende en let kappa-kæde.
  • Redesignet protein L-ligand fanger antistof-Fabs, bispecifikke og andre varianter, der indeholder en kappa let kæde med høj bindingskapacitet og forbedret alkalisk stabilitet
  • Høj dynamisk bindingskapacitet til effektiv indfangning af målmolekyler
  • Stabil ved rengøring med 0,1 M NaOH, hvilket reducerer risikoen for hændelser med biobelastning
  • Giver god opløsning for produktrelaterede urenheder ved indfangning af bispecifikke antistoffer
Efterhånden som mangfoldigheden af antistofvarianter øges, stiger behovet for kromatografiharpikser, der kan fange og oprense disse varianter. Som et alternativ til protein A kan protein L anvendes til at fange antistof-Fab'er, bispecifikke antistoffer og andre molekyler indeholdende kappa-varianter af den variable lette (VL) kæde. Protein L binder human kappa let kæde subtype 1, 3 og 4 og mus kappa let kæde subtype 1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Sengevolumen 1 mL
Diameter (engelsk) Indre 0,3 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 7 mm
Mængde 1 x 1 mL
Højde (engelsk) 1 tomme
Højde (metrisk) 25 mm
Flowhastighed <4 ml/min.
Maks. Tryk 5 bar
Kolonnetype Affinitetskolonne
Til brug med (applikation) Antistofaffinitetskromatografi
compliance-icons
Product Identifier
  • HiTrap MabSelect VL, 1 x 1 ml
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol