Learn More
Cytiva HiTrap Chelatering Sepharose FF Media
Product Code. 13485177 Shop All Cytiva Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 x 1 ml
Unit Size:
Pakke med 5
Product Code. Mængde Unit Size
13485177 5 x 1 ml Pakke med 5
1 options
Product Code. 13485177 Supplier Cytiva Supplier No. 90100347
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5380.00 DKK
    5074.00 DKK / Pakke med 5
    Spare 306.00 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Specifications
Mængde 5 x 1 ml
Stabilitet Stabil i alle almindeligt anvendte vandige buffere
Opbevaringskrav 4 til 30 grader C, 20% Ethanol
Produkttype HiTrap Chelatering Sepharose FF Media
Partikelstørrelse 45 til 165μ m
Materiale Polypropylen
Maks. Tryk 100 kPa
Matrix 6 % tværbundet agarose
pH-område 3 til 13
Sengevolumen (metrisk) 1 mL
Ligand type Iminodieddikesyre
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • HiTrap Chelating Sepharose 6 Fast Flow, 5 x 1 ml
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol