Få mere at vide
Cytiva HiTrap Chelatering Sepharose FF
Artikelnummer. 15519254 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
5 x 1 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 15519254
Brand: Cytiva 90100480
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Hitrap chelaterende sepharose FF
  • HiTrap Chelatering Sepharose FF
  • Opbevaring: 4 til 30 °C, 20% Ethanol
  • Leveres i pakker med 5 x 5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4 °C til 30 °C. 20% Ethanol
Diameter (metrisk) indre søjle 7 mm
Volumen (metrisk) 1 mL
Mængde 5 x 1 mL
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3