Få mere at vide
Cytiva HiTrap™ Chelatering HP Kolonner
Artikelnummer. 11594895 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
1 x 5mL
5 x 1mL
5 x 5mL
100 x 5 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Pakke med 5
Artikelnummer. 11594895
Brand: Cytiva 17040903
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Optimer histidin-mærkede proteinrensninger, når nikkelioner ikke er det bedste valg. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ Chelatering HP Kolonner er færdigpakket med Chelatering Sepharose™ Høj ydeevne.
  • Bruger forskellige slags metalioner
  • Bindende kapacitet∽ 12 mg histidin-mærket protein/ml medium
  • Metalionkapacitet∽ 23 mol μCu2+ /ml medium
  • Færdigpakket med Chelatering Sepharose Højtydende medier
  • Iminoeddikesyre koblet til en 6% agarosematrix ved etherbinding
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Buffer 6M guanidinhydrochlorid, 8M urinstof
Produkttype HiTrap chelatering HP kolonne
Sengevolumen 5mL
Diameter (engelsk) Indre 0,62 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 16mm
Mængde 5 x 5mL
Højde (engelsk) 0,98 tommer
Højde (metrisk) 25mm
Flowhastighed <20 ml/min.
Materiale Polypropylen
Ligand type Iminodieddikesyre
Maks. Tryk 3 bar
pH-område 3 til 13
Partikelstørrelse 34 μm
Support Type 6 % stærkt tværbundet agarose
Indhold og opbevaring 4 til 30 °C
Kolonnetype Affinitetskolonne
Til brug med (applikation) IMAC og efterfølgende oprensning af polyhistidin-mærkede proteiner
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap Chelating HP 5 ml, 5 x 5 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol