Få mere at vide
Cytiva HiTrap™ Capto™ SP ImpRes IEX kolonner
Artikelnummer. 11633074 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Flowhastighed:
<20 ml/min.
<4 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Flowhastighed Pakningsstørrelse
11633074 5 x 5 mL <20 ml/min. Pakke med 5
11623074 5 x 1 mL <4 ml/min. Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11633074 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17546855
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3235.00 DKK
    2925.00 DKK / Pakke med 5
    Spare 310.00 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Højt gennemløbsmedium til mellemliggende og polerende proteinrensning
  • Kombinerede egenskaber med høj bindingskapacitet, høj flowhastighed og lavt modtryk reducerer procescyklustider og forbedrer produktiviteten i processkala
  • Stiv agarosematrix muliggør høje lejehøjder og oprensning af tyktflydende prøver ved høje strømningshastigheder
  • Screening af selektivitet, bindings- og elueringsbetingelser samt oprensninger i lille skala
  • Stærk sulfonat anionbytter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt HiTrap Capto SP ImpRes, 5 x 5 ml
Flowhastighed <20 ml/min.
Til brug med (applikation) HiTrap Capto SP ImpRes kromatografisøjle er pakket med en stærk kationbytter moderne harpiks til høj opløsning, småskala proteinoprensning.
Indhold og opbevaring 4 °C til °30 C, 0,2 M Natriumacetat i 20 % Ethanol
Diameter (metrisk) indre søjle 7 mm
Volumen (metrisk) 5 mL
Mængde 5 x 5 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap Capto SP ImpRes 5 ml, 5 x 5 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ samt til al håndtering af materialet./udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol