Få mere at vide
Cytiva HiTrap™ Capto™ SP ImpRes IEX kolonner
Artikelnummer. 11623074 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Flowhastighed:
<20 ml/min.
<4 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Flowhastighed Pakningsstørrelse
11623074 5 x 1 mL <4 ml/min. Pakke med 5
11633074 5 x 5 mL <20 ml/min. Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11623074 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17546851
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1500.00 DKK
    1359.00 DKK / Pakke med 5
    Spare 141.00 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Højt gennemløbsmedium til mellemliggende og polerende proteinrensning
  • Kombinerede egenskaber med høj bindingskapacitet, høj flowhastighed og lavt modtryk reducerer procescyklustider og forbedrer produktiviteten i processkala
  • Stiv agarosematrix muliggør høje lejehøjder og oprensning af tyktflydende prøver ved høje strømningshastigheder
  • Screening af selektivitet, bindings- og elueringsbetingelser samt oprensninger i lille skala
  • Stærk sulfonat anionbytter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt HiTrap Capto SP ImpRes, 5 x 1 ml
Flowhastighed <4 ml/min.
Til brug med (applikation) HiTrap Capto SP ImpRes kromatografisøjle er pakket med en stærk kationbytter moderne harpiks til høj opløsning, småskala proteinoprensning.
Indhold og opbevaring 4 °C til °30 C, 0,2 M Natriumacetat i 20 % Ethanol
Diameter (metrisk) indre søjle 7 mm
Volumen (metrisk) 1 mL
Mængde 5 x 1 mL