Få mere at vide
Cytiva HiTrap™ Capto™ SP ImpRes kolonne
Artikelnummer. 16300906 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
16300906 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 16300906 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 29400460
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    465.12 DKK
    338.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 127.12 DKK
    27% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Forpakket med en stærk kationbytterkromatografiharpiks til højopløsningsproteinoprensning
  • Færdigpakket med Capto SP ImpRes harpiks, der kobler et sulfonat (SP ) stærk kationbytter til en kemisk modificeret agarosematrix med høj flow
  • Matrixen giver større partikelstivhed uden at gå på kompromis med porestørrelsen til høje lejehøjder og rensning af viskøse prøver ved høje strømningshastigheder
  • HiTrap formatet er designet til at tilbyde kvalitet og fleksibilitet i applikationer i processkala
  • Opskalering giver mulighed for høj opløsning kombineret med hurtige flowhastigheder
  • Kombinationen af høj bindingskapacitet, høj flowhastighed og lavt modtryk reducerer procescyklustider og forbedrer produktiviteten i processkala
  • Velegnet til screening af selektivitet, bindings- og elueringsbetingelser og til oprensninger i lille skala
  • Optimeret til mellemliggende og polerende proteinrensning
  • Bekvem HiTrap format for nem tilslutning til en sprøjte, peristaltisk pumpe eller kromatografisystem såsom et ÄKTA-system
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Matrix High-Flow agarose
Flowhastighed <4 ml/min
Til brug med (applikation) Ionbytningskromatografi
Indhold og opbevaring Opbevares ved °4 C til °30 C, 0,2 M natriumacetat i 20 % ethanol
Bindende styrke >70 mg lysozym/ml medium,> 95 mg BSA/ml medium
Maks. Driftstryk 5 bar (70 psi)
Kolonnetype Færdigpakket kolonne
Diameter (metrisk) indre søjle 7 mm
Volumen (metrisk) 1 mL
pH 3 til 14
Mængde 1 stk.
Længde (metrisk) 25 mm
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap Capto SP ImpRes, 1 x 1 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-18% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.