Få mere at vide
Cytiva HiTrap Capto S Impact færdigpakkede kolonner
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
5 x 1mL
5 x 5mL
Flowhastighed:
20 ml/min.
4 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- Praktisk færdigpakket kolonne til hurtig, reproducerbar og nem oprensning i lille skala.
- Høj bindingskapacitet, > 100 mg MAb/ml medium.
- Effektiv aggregatfjernelse ved høj belastning af monoklonale antistoffer.
- Højopløselig mellemrensning og polering baseret på det veletablerede Capto platform.
- Fleksibilitet i designet takket være et stort operationelt vindue af flowhastigheder og lejehøjder for nem optimering og skalering.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | HiTrap Capto S ImpAct færdigpakket kolonne |
| Mængde | 5 x 5mL |
| Flowhastighed | 20 ml/min. |
| Materiale | Højflydende agarose |
| pH-område | 4 til 12 |
| Partikelstørrelse | 50 μm |
| Kolonnetype | Ionbytterkolonne |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- HiTrap Capto S ImpAct, 5 ml, 5 x 5 ml
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-18% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.