Få mere at vide
Cytiva HiTrap Capto S Impact færdigpakkede kolonner
Artikelnummer. 15361642 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
5 x 1mL
5 x 5mL
Flowhastighed:
20 ml/min.
4 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 15361642
Brand: Cytiva 17371751
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
HiTrap Capto S ImpAct-kolonner er færdigpakkede med Capto S ImpAct kationbytterkromatografimedium til screening og småskala proteinoprensninger ved hjælp af ionbytterkromatografi (IEX).
  • Praktisk færdigpakket kolonne til hurtig, reproducerbar og nem oprensning i lille skala.
  • Høj bindingskapacitet, > 100 mg MAb/ml medium.
  • Effektiv aggregatfjernelse ved høj belastning af monoklonale antistoffer.
  • Højopløselig mellemrensning og polering baseret på det veletablerede Capto platform.
  • Fleksibilitet i designet takket være et stort operationelt vindue af flowhastigheder og lejehøjder for nem optimering og skalering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype HiTrap Capto S ImpAct færdigpakket kolonne
Mængde 5 x 1mL
Flowhastighed 4 ml/min.
Materiale Højflydende agarose
pH-område 4 til 12
Partikelstørrelse 50 μm
Kolonnetype Ionbytterkolonne
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap Capto S ImpAct, 1 ml, 5 x 1 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-18% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.