Få mere at vide
Descripción
- Forpakkede kolonner til oprensninger i lille skala samt optimering af metoder og parametre, såsom prøvebelastning og bindingsbetingelser
- HiTrap™ Capto™ S ImpAct-kolonner giver hurtige, reproducerbare og nemme adskillelser i et praktisk format
- En BioProcess kromatografiharpiks, der er udviklet til storskala rensning af biofarmaceutiske proteiner
- Med udgangspunkt i det veletablerede Capto basismatrix giver det mange muligheder for forbedret produktivitet og ligetil procesudvikling
- Capto S ImpAct opfylder industrielle krav med forsyningssikkerhed og omfattende teknisk og regulatorisk support
- Kolonner bruges bedst, når de er forbundet til væskekromatografisystemer såsom ÄKTA-systemer
- Høj bindeevne,> 100 mg MAb/ml harpiks
- Effektiv aggregatfjernelse ved høj belastning af monoklonale antistoffer
- Fleksibilitet i design takket være et stort driftsvindue med flowhastigheder og lejehøjder for nem optimering og skalering
Especificaciones
Especificaciones
| Oversigt | Effektiv aggregatfjernelse ved høj belastning af monoklonale antistoffer |
| Flowhastighed | <4 ml/min |
| Til brug med (applikation) | Ionbytningskromatografi |
| Ligand type | Sulfoethyl (S) |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 4 °C til 30 °C, 20% Ethanol |
| Bindende styrke | >100 mg MAb/ml harpiks |
| Format | HiTrap™ Kolonne |
| Maks. Driftstryk | 5 bar (70 psi) |
| Kolonnetype | Færdigpakket kolonne |
| Diameter (metrisk) indre søjle | 7 mm |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- HiTrap Capto S ImpAct, 1 x 1 ml
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?