Få mere at vide
Cytiva HiTrap™ Capto™ S IEX kolonner
Artikelnummer. 11733219 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 mL
5 mL
Mængde:
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Mængde Pakningsstørrelse
11733219 5 mL 5 x 5 mL Pakke med 5
10034484 1 mL 5 x 1 mL Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11733219 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17544123
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3290.00 DKK
    2994.00 DKK / Pakke med 5
    Spare 296.00 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Stærk sulfoethyl(S) kationbytter
  • High-throughput medium til indfangning og mellemliggende oprensning
  • Nyttig til rensning i processkala
  • Kombinerede egenskaber med høj bindingskapacitet, høj flowhastighed og lavt modtryksegenskaber reducerer procescyklustider og forbedrer produktiviteten
  • Stiv agarosematrix muliggør høje lejehøjder og oprensning af tyktflydende prøver ved høje strømningshastigheder
  • Høj dynamisk bindingskapacitet opnås gennem dextran-overfladeforlængerbelægning på agarosematrixen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt HiTrap Capto S, 5 x 5 ml
Søjlemateriale Polypropylen
Diameter (engelsk) Indre søjle 0,6 tommer
Matrix Meget tværbundet agarose med dextran overfladeforlænger
Flowhastighed <20 ml/min.
Til brug med (applikation) HiTrap Capto S-kromatografisøjlen er færdigpakket med en stærk kationbytter moderne harpiks til proteinoprensning i lille skala.
Ligand type Sulfonat gruppe
Indhold og opbevaring 4 °C til °30 C, 0,2 M Natriumacetat i 20 % Ethanol
Diameter (metrisk) indre søjle 16 mm
Volumen (metrisk) 5 mL
Partikelstørrelse 90μ m (d50V)
pH 4 til 12
Mængde 5 x 5 mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap Capto S 5 ml, 5 x 5 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol