Få mere at vide
Cytiva HiTrap™ Capto™ S IEX kolonner
Shop alle Cytiva produkter
Volumen (metrisk):
1 mL
5 mL
Mængde:
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- High-throughput medium til indfangning og mellemliggende oprensning
- Nyttig til rensning i processkala
- Kombinerede egenskaber med høj bindingskapacitet, høj flowhastighed og lavt modtryksegenskaber reducerer procescyklustider og forbedrer produktiviteten
- Stiv agarosematrix muliggør høje lejehøjder og oprensning af tyktflydende prøver ved høje strømningshastigheder
- Høj dynamisk bindingskapacitet opnås gennem dextran-overfladeforlængerbelægning på agarosematrixen
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | HiTrap Capto S, 5 x 1 ml |
| Søjlemateriale | Polypropylen |
| Diameter (engelsk) Indre søjle | 0,2 tommer |
| Matrix | Meget tværbundet agarose med dextran overfladeforlænger |
| Flowhastighed | <4 ml/min. |
| Til brug med (applikation) | HiTrap Capto S-kromatografisøjlen er færdigpakket med en stærk kationbytter moderne harpiks til proteinoprensning i lille skala. |
| Ligand type | Sulfonat gruppe |
| Indhold og opbevaring | 4 °C til °30 C, 0,2 M Natriumacetat i 20 % Ethanol |
| Diameter (metrisk) indre søjle | 7 mm |
| Volumen (metrisk) | 1 mL |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- HiTrap Capto S 1 ml, 5 x 1 ml
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ samt til al håndtering af materialet./udstyr.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P235-Opbevares køligt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol