Beskrivelse
- Capto S-harpiks kobler en stærk sulfoethyl-kationbytter til en kemisk modificeret agarosematrix med høj flow
- Den stive agarosematrix giver større partikelstivhed uden at gå på kompromis med porestørrelsen, hvilket giver mulighed for højt lejevolumen og oprensning af viskøse prøver ved høje strømningshastigheder
- Høj dynamisk bindingskapacitet opnås med en dextran overfladeforlænger, der dækker agarosematrixen
- Kombinationen af høj bindingskapacitet, høj flowhastighed og lavt modtryk reducerer procescyklustider og forbedrer produktiviteten i processkala
- Velegnet til screening af selektivitet, bindings- og elueringsbetingelser og oprensninger i lille skala
- Optimeret til indfangning og mellemliggende proteinoprensning
- Bekvem HiTrap format for nem tilslutning til en sprøjte, peristaltisk pumpe eller kromatografisystem såsom et ÄKTA-system
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | HiTrap™ Kolonne |
| Diameter (metrisk) | 7 mm |
| Flowhastighed | <4 ml/min |
| Til brug med | Proteinrensning i lille skala |
| Ion Exchange Group | Stærk kation |
| Længde (metrisk) | 25 mm |
| Ligand type | Sulfoethyl (S) |
| Maks. Tryk | 5 bar (70 psi) |
| pH | 4 til 12 |
| Mængde | 1 stk. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- HiTrap Capto S, 1 x 1 ml
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-18% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.