Få mere at vide
Cytiva HiTrap™ Capto™ Q ImpRes IEX kolonner
Artikelnummer. 11673074 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Flowhastighed:
<20 ml/min.
<4 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Flowhastighed Pakningsstørrelse
11673074 5 x 5 mL <20 ml/min. Pakke med 5
10734572 5 x 1 mL <4 ml/min. Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11673074 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17547055
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3235.00 DKK
    2925.00 DKK / Pakke med 5
    Spare 310.00 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Højt gennemløbsmedium til mellemliggende og polerende proteinrensning
  • Kombinerede egenskaber med høj bindingskapacitet, høj flowhastighed og lavt modtryk reducerer procescyklustider og forbedrer produktiviteten i processkala
  • Stiv agarosematrix muliggør høje lejehøjder og oprensning af tyktflydende prøver ved høje strømningshastigheder
  • Screening af selektivitet, bindings- og elueringsbetingelser samt oprensninger i lille skala
  • Stærk kvartær amin-anionbytter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt HiTrap Capto Q ImpRes, 5 x 5 ml
Flowhastighed <20 ml/min.
Til brug med (applikation) HiTrap Capto Q ImpRes kromatografisøjle er pakket med en stærk anionbytter moderne harpiks til høj opløsning, småskala proteinoprensning.
Indhold og opbevaring 4 °C til 30 °C i 20 % ethanol
Diameter (metrisk) indre søjle 7 mm
Volumen (metrisk) 5 mL
Mængde 5 x 5 mL