Få mere at vide
Cytiva HiTrap™ Capto™ Q ImpRes IEX kolonner
Artikelnummer. 10734572 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Flowhastighed:
<20 ml/min.
<4 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Flowhastighed unitSize
10734572 5 x 1 mL <4 ml/min. Pakke med 5
11673074 5 x 5 mL <20 ml/min. Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10734572 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17547051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1385.00 DKK
    1268.00 DKK / Pakke med 5
    Spare 117.00 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højt gennemløbsmedium til mellemliggende og polerende proteinrensning
  • Kombinerede egenskaber med høj bindingskapacitet, høj flowhastighed og lavt modtryk reducerer procescyklustider og forbedrer produktiviteten i processkala
  • Stiv agarosematrix muliggør høje lejehøjder og oprensning af tyktflydende prøver ved høje strømningshastigheder
  • Screening af selektivitet, bindings- og elueringsbetingelser samt oprensninger i lille skala
  • Stærk kvartær amin-anionbytter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt HiTrap Capto Q ImpRes, 5 x 1 ml
Flowhastighed <4 ml/min.
Til brug med (applikation) HiTrap Capto Q ImpRes kromatografisøjle er pakket med en stærk anionbytter moderne harpiks til høj opløsning, småskala proteinoprensning.
Indhold og opbevaring 4 °C til 30 °C i 20 % ethanol
Diameter (metrisk) indre søjle 7 mm
Volumen (metrisk) 1 mL
Mængde 5 x 1 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap Capto Q ImpRes 1 ml, 5 x 1 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.