Få mere at vide
Cytiva HiTrap™ Capto™ Q ImpRes kolonne
Artikelnummer. 16320906 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
16320906 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 16320906 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 29400462
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    391.00 DKK
    338.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 53.00 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Forpakket med en stærk anionbytterkromatografiharpiks til højopløsningsproteinoprensning
  • HiTrap kolonne færdigpakket med Capto Q ImpRes harpiks
  • Designet til at tilbyde kvalitet og fleksibilitet i processkalaapplikationer
  • Opskalering giver mulighed for høj opløsning kombineret med hurtige flowhastigheder
  • Capto Q ImpRes harpiks kobler en kvartær ammonium (Q) stærk anionbytter til en kemisk modificeret agarosematrix med høj flow
  • Matrix giver større partikelstivhed uden at gå på kompromis med porestørrelsen for at tillade høje lejehøjder og oprensning af viskøse prøver ved høje strømningshastigheder
  • Kombinationen af høj bindingskapacitet, høj flowhastighed og lavt modtryk reducerer procescyklustider og forbedrer produktiviteten i processkala
  • Velegnet til screening af selektivitet, bindings- og elueringsbetingelser og til oprensninger i lille skala
  • Optimeret til mellemliggende og polerende proteinrensning
  • Bekvem HiTrap format for nem tilslutning til en sprøjte, peristaltisk pumpe eller kromatografisystem såsom et ÄKTA-system
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Proteinrensning i høj opløsning
Matrix High-Flow agarose
Flowhastighed <4 ml/min
Til brug med (applikation) Ionbytningskromatografi
Indhold og opbevaring Opbevares ved 4 °C til 30 °C, i 20% Ethanol
Bindende styrke >55 mg BSA/ml medium,> 48 mg β-lactoglobulin/ml medium
Format HiTrap™ Kolonne
Maks. Driftstryk 5 bar (70 psi)
Kolonnetype Færdigpakket kolonne
Diameter (metrisk) indre søjle 7 mm
Volumen (metrisk) 1 mL
pH 2 til 14
Mængde 1 stk.
Længde (metrisk) 25 mm
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • hitrap capto q impres
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol