Få mere at vide
Cytiva HiTrap™ Capto™ Q IEX kolonner
Artikelnummer. 10535725 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 mL
5 mL
Mængde:
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Mængde Pakningsstørrelse
10535725 1 mL 5 x 1 mL Pakke med 5
11738408 5 mL 5 x 5 mL Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10535725 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 11001302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1595.00 DKK
    1450.00 DKK / Pakke med 5
    Spare 145.00 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Stærk kvaternær ammonium (Q) anionbytter
  • High-throughput medium til indfangning og mellemliggende oprensning
  • Til rensning i processkala
  • Kombinerede egenskaber med høj bindingskapacitet, høj flowhastighed og lavt modtryksegenskaber reducerer procescyklustider og forbedrer produktiviteten
  • Stiv agarosematrix muliggør høje lejehøjder og oprensning af tyktflydende prøver ved høje strømningshastigheder
  • Høj dynamisk bindingskapacitet opnås gennem dextran-overfladeforlængerbelægning på agarosematrixen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt HiTrap Capto Q
Søjlemateriale Polypropylen
Diameter (engelsk) Indre søjle 0,2 tommer
Matrix Meget tværbundet agarose med dextran overfladeforlænger
Flowhastighed <4 ml/min.
Til brug med (applikation) HiTrap Capto Q-kromatografisøjlen er færdigpakket med en stærk anionbytter moderne harpiks til proteinoprensning i lille skala.
Ligand type Kvaternær amin
Indhold og opbevaring 4 °C til 30 °C i 20 % ethanol
Diameter (metrisk) indre søjle 7 mm
Volumen (metrisk) 1 mL
Partikelstørrelse 90μ m (d50V)
pH 2 til 12
Mængde 5 x 1 mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap Capto Q 1 ml, 5 x 1 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ samt til al håndtering af materialet./udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.