Få mere at vide
Cytiva HiTrap™ Capto™ Q kolonne
Artikelnummer. 16350906 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
16350906 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 16350906 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 29401107
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    445.00 DKK
    386.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 59.00 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Forpakket med en stærk anionbytter moderne harpiks til proteinoprensning i lille skala
  • Capto Q-harpiks kobler en kvaternær ammonium (Q) stærk anionbytter til en kemisk modificeret, high-flow agarose matrix
  • Den stive agarosematrix giver større partikelstivhed uden at gå på kompromis med porestørrelsen for at tillade høj lejevolumen og rensning af viskøse prøver ved høje strømningshastigheder
  • Høj dynamisk bindingskapacitet opnås med en dextran overfladeforlænger, der dækker agarosematrixen
  • Kombinationen af høj bindingskapacitet, høj flowhastighed og lavt modtryk reducerer procescyklustider og forbedrer produktiviteten i processkala
  • Velegnet til screening af selektivitet, bindings- og elueringsbetingelser og til oprensninger i lille skala
  • Optimeret til indfangning og mellemliggende proteinoprensning
  • Bekvem HiTrap format for nem tilslutning til en sprøjte, peristaltisk pumpe eller kromatografisystem såsom et ÄKTA-system
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Matrix High Flow Agarose med en Dextran Surface Extender
Flowhastighed <4 ml/min
Til brug med (applikation) Ionbytningskromatografi
Indhold og opbevaring 4 °C til 30 °C i 20 % ethanol
Bindende styrke >100 mg BSA/ml medium,> 150 mg ovalbumin/ml medium
Maks. Driftstryk 5 bar (70 psi)
Diameter (metrisk) indre søjle 7 mm
Volumen (metrisk) 1 mL
pH 2 til 12
Mængde 1 stk.
Længde (metrisk) 25 mm
Ion Exchange Group Stærk anion, kvartær ammonium (Q)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap Capto Q, 1 x 1 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.