Få mere at vide
Cytiva HiTrap™ Capto™ PlasmidSelect
Artikelnummer. p-7087573 Shop alle Cytiva produkter
Sengevolumen (metrisk):
1 mL
5 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 15958862
Brand: Cytiva 17549911
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til oprensning af supercoiled DNA til høj kvalitet til genterapi og DNA-vaccineapplikationer
  • High-flow oprensning af supercoiled DNA fra forskningsskala til cGMP produktion
  • Fleksibelt procesdesign på grund af et stort driftsvindue af strømningshastigheder og lejehøjder
  • Højere gennemløb for forbedret produktivitet og procesøkonomi
  • Hydrofile egenskaber af basematrix forhindrer ikke-specifik binding
  • BioProcess harpiks understøttet til industrielle applikationer
  • Praktisk oprensning i lille skala, procesudvikling og opskalering ved brug af færdigpakket HiTrap™ kolonner
  • Capto™ PlasmidSelect er baseret på en stiv basismatrix, der leverer fremragende tryk-flow-egenskaber til plasmidproduktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Oprensning af supercoiled DNA fra forskningsskala til cGMP-produktion
Produkttype Kromatografiharpiks
Flowhastighed <4 ml/min (maks.)
Maks. Tryk 5 bar (0,5 MPa)
Matrix Capto™ PlasmidSelect
Sengevolumen (metrisk) 1 mL
Emballagemængde 5/Pk.
Diameter (metrisk) 0.7 cm
Længde (metrisk) 2.5 cm
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.