Få mere at vide
Cytiva HiTrap™ Capto™ PlasmidSelect
Shop alle Cytiva produkter
Sengevolumen (metrisk):
1 mL
5 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
- High-flow oprensning af supercoiled DNA fra forskningsskala til cGMP produktion
- Fleksibelt procesdesign på grund af et stort driftsvindue af strømningshastigheder og lejehøjder
- Højere gennemløb for forbedret produktivitet og procesøkonomi
- Hydrofile egenskaber af basematrix forhindrer ikke-specifik binding
- BioProcess harpiks understøttet til industrielle applikationer
- Praktisk oprensning i lille skala, procesudvikling og opskalering ved brug af færdigpakket HiTrap™ kolonner
- Capto™ PlasmidSelect er baseret på en stiv basismatrix, der leverer fremragende tryk-flow-egenskaber til plasmidproduktion
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Oprensning af supercoiled DNA fra forskningsskala til cGMP-produktion |
| Produkttype | Kromatografiharpiks |
| Flowhastighed | <20 ml/min (maks.) |
| Maks. Tryk | 5 bar (0,5 MPa) |
| Matrix | Capto™ PlasmidSelect |
| Sengevolumen (metrisk) | 5 mL |
| Emballagemængde | 1/Pk. |
| Diameter (metrisk) | 1.6 cm |
| Længde (metrisk) | 2.5 cm |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- HiTrap Capto PlasmidSelect, 1 x 5 ml
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.