Få mere at vide
Cytiva HiTrap™ Capto™ PlasmidSelect
Artikelnummer. 15958862 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Sengevolumen (metrisk):
1 ml
5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sengevolumen (metrisk) Pakningsstørrelse
15958862 1 ml Pakke med 5
15968862 5 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15958862 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17549911
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3955.00 DKK
    3628.00 DKK / Pakke med 5
    Spare 327.00 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Til oprensning af supercoiled DNA til høj kvalitet til genterapi og DNA-vaccineapplikationer
  • High-flow oprensning af supercoiled DNA fra forskningsskala til cGMP produktion
  • Fleksibelt procesdesign på grund af et stort driftsvindue af strømningshastigheder og lejehøjder
  • Højere gennemløb for forbedret produktivitet og procesøkonomi
  • Hydrofile egenskaber af basematrix forhindrer ikke-specifik binding
  • BioProcess harpiks understøttet til industrielle applikationer
  • Praktisk oprensning i lille skala, procesudvikling og opskalering ved brug af færdigpakket HiTrap™ kolonner
  • Capto™ PlasmidSelect er baseret på en stiv basismatrix, der leverer fremragende tryk-flow-egenskaber til plasmidproduktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Oprensning af supercoiled DNA fra forskningsskala til cGMP-produktion
Produkttype Kromatografiharpiks
Flowhastighed <4 ml/min (maks.)
Maks. Tryk 5 bar (0,5 MPa)
Matrix Capto™ PlasmidSelect
Sengevolumen (metrisk) 1 ml
Emballagemængde 5/Pk.
Diameter (metrisk) 0.7 cm
Længde (metrisk) 2.5 cm