Få mere at vide
Cytiva HiTrap Capto Phenyl ImpRes
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
5 x 5 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- Harpiks med høj gennemstrømning til mellemliggende og polerende proteinrensning, fremragende valg til rensning i processkala
- Kolonner til screening af selektivitet, bindings- og elueringsbetingelser samt oprensninger i lille skala
- De kombinerede egenskaber med høj bindingskapacitet, høj flowhastighed og lavt modtryk reducerer procescyklustider og forbedrer produktiviteten i processkala
- Fremragende kemisk stabilitet tillader rengøring med alle standard CIP-løsninger, inklusive 1 M natriumhydroxid
Tekniske data
Tekniske data
| Sengevolumen | 5 mL |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 16 mm |
| Mængde | 5 x 5 mL |
| Højde (metrisk) | 25 mm |
| Maks. Tryk | 5 bar (0,5 MPa, 70 psi) |
| Kolonnetype | Affinitetskolonne |
| Til brug med (applikation) | Hydrofob interaktionskromatografi |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.