Få mere at vide
Cytiva HiTrap Capto Phenyl (High Sub)
Artikelnummer. 15599234 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Sengevolumen:
1 ml
5 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sengevolumen Pakningsstørrelse
15599234 5 ml Pakke med 5
15519271 1 ml Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15599234 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17545109
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Capto Phenyl (Høj sub) og Capto Butyl er hydrofobe interaktionskromatografi (HIC) harpikser, der anvendes i indfangnings- og mellemstadier af proteinoprensning
  • Hydrofob interaktionschromatografi (HIC) harpikser
  • Anvendes i opsamlings- og mellemstadier af proteinoprensning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sengevolumen 5 ml
Diameter (metrisk) Indvendig 16 mm
Flowhastighed < 600 cm/h
Til brug med (applikation) Hydrofob interaktionskromatografi
Mængde 5 x 5 mL
Højde (metrisk) 25 mm
Opbevaringskrav 4 til 30° C, 20% Ethanol