Beskrivelse
- Den multimodale funktionalitet af Capto MMC ImpRes tilbyder en anden selektivitet sammenlignet med traditionelle ionbytterkolonner
- Binder proteiner ved høj eller lav ionstyrke
- Fjerner effektivt forurenende stoffer såsom DNA, værtscelleproteiner (HCP), udvasket protein A og aggregater
- Et fremragende valg til oprensning af MAbs og andre biomolekyler med højt aggregatindhold.
- Kan typisk bruges i det indledende poleringstrin i MAb-oprensningsprocesser, såvel som til polering af antistoffragmenter såsom domæneantistoffer (DAbs)
- Høje udbytter opnået gennem højopløsningsperlerne og ligandens selektivitet
- Muliggør brug af en platformstilgang til MAb-procesudvikling
- Viser et bredt pH/salt driftsvindue
- Ideel til screening af selektivitet, binding og elueringsbetingelser såvel som til oprensninger i lille skala
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Højopløsningspolering af monoklonale antistoffer (MAbs) og andre biomolekyler |
| Matrix | High-Flow agarose |
| Flowhastighed | <4 ml/min |
| Til brug med (applikation) | Multimodal ionbytningskromatografi |
| Ligand type | Multimodal svag kationbytter |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved °4 C til °30 C i 20% Ethanol, 0,2 M natriumacetat |
| Bindende styrke | 60 til 90 mg MAb/ml |
| Maks. Driftstryk | 5 bar (70 psi) |
| Kolonnetype | Færdigpakket kolonne |
| Diameter (metrisk) indre søjle | 7 mm |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- HiTrap Capto MMC ImpRes, 1 x 1 ml
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.