Få mere at vide
Cytiva HiTrap Capto MMC kolonner
Artikelnummer. 10480315 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
5 x 1mL
Diameter (engelsk) Indre:
0,27 tommer.
Flowhastighed:
<4 ml/min.
Maks. Tryk:
44 bar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Mængde Diameter (engelsk) Indre Flowhastighed Maks. Tryk Pakningsstørrelse
10480315 5 x 1mL 0,27 tommer. <4 ml/min. 44 bar Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 10480315 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 11003273
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2380.00 DKK
    2153.00 DKK / Pakke med 5
    Spare 227.00 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
HiTrap Capto MMC er færdigpakket med Capto MMC, en multimodal BioProcess ionbyttermedium. Den multimodale funktionalitet giver en anden selektivitet sammenlignet med traditionelle ionbyttere, og den binder proteiner ved høj eller lav ionstyrke.
  • Høj dynamisk bindingskapacitet ved høj ledningsevne.
  • Selektivitet tillader binding i nærvær af salt.
  • Høj volumengennemstrømning.
  • HiTrap Capto MMC kan bruges til at binde proteiner ved fodermaterialets ledningsevne og til at løse specifikke oprensningsudfordringer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Buffer Vandig buffer
Produkttype HiTrap Capto MMC kolonne
Sengevolumen 1mL
Diameter (engelsk) Indre 0,27 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 7mm
Mængde 5 x 1mL
Højde (engelsk) 0,98 tommer
Højde (metrisk) 25mm
Flowhastighed <4 ml/min.
Materiale Polypropylen
Maks. Tryk 44 bar
pH-område 2 til 12
Partikelstørrelse 75 μm
Support Type Meget tværbundet agarose
Indhold og opbevaring 4 til 30 °C
Kolonnetype Affinitetskolonne
Til brug med (applikation) Binder proteiner ved fodermaterialets ledningsevne og for at løse specifikke oprensningsudfordringer
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • hitrap capto MMC
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.