Description
- Færdigpakket med en multimodal BioProcess ionbytterharpiks, der tilbyder en anden selektivitet sammenlignet med traditionelle ionbyttere
- Binder proteiner ved høj eller lav ionstyrke
- Harpiks kan anvendes til direkte belastning af klarede råmaterialer uden forudgående fortynding for at reducere udgangsmaterialets ledningsevne
- Kan bruges til at binde proteiner ved fodermaterialets ledningsevne og til at løse specifikke oprensningsudfordringer
- For at minimere den kedelige prøveforberedelse skal den øverste filtrere ind HiTrap Capto MMC er optimeret til at lade sonikeret uklaret cellelysat direkte på søjlen
- Liganden indeholder en carboxylgruppe, hvilket gør den til en svag kationbytter, som kan få den til at interagere med proteiner på mange forskellige måder
- Høj dynamisk bindingskapacitet ved høj ledningsevne
- Selektivitet tillader binding i nærvær af salt
- Høj volumengennemstrømning
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) | 7 mm |
| Flowhastighed | <4 ml/min |
| Til brug med | Direkte belastning af klarnede råmaterialer |
| Ion Exchange Group | Multimodal svag kation |
| Længde (metrisk) | 25 mm |
| Maks. Tryk | 5 bar (70 psi) |
| Partikelstørrelse | 75μ m |
| pH | 2 til 14 |
| Mængde | 1 stk. |
| Temperatur | 4 °C til 30 °C |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- HiTrap Capto MMC, 1 x 1 ml
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol