Få mere at vide
Cytiva HiTrap Capto Linselektin
Artikelnummer. 15529244 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
5 x 1 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 15529244
Brand: Cytiva 17548911
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Capto Lentil Lectin er en affinitetskromatografiharpiks til oprensning af glykoproteiner og andre molekyler indeholdende kulhydrater som f.eks.α -D-mannose ogα -D-glucose eller sterisk relaterede rester.
  • Capto Lentil Lectin harpiks er baseret på en stiv high-flow agarose basismatrix, der muliggør høje flowhastigheder.
  • Produktet er tilgængeligt i bulk såvel som i forskellige high-throughput procesudviklingsformater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 5 x 1 mL
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3