Få mere at vide
Cytiva HiTrap™ Capto™ IEX Selection Kit
Artikelnummer. 11320292 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
7 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (metrisk) unitSize
11320292 7 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11320292 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 28934388
Designet til brug med sprøjte, peristaltisk pumpe eller kromatografisystemer som f.eks AKTA design til praktisk mediescreening og optimeringsundersøgelser
  • Består af fem HiTrap kolonner, færdigpakket med Capto ionbytterkromatografimedier med forskellige egenskaber
  • Til mediescreening; omfatter fem 1mL HiTrap kolonner færdigpakket med Capto Q, Capto S, Capto DEAE, Capto MMC, Capto overholde, samt stik og instruktioner
  • Til optimeringsundersøgelser; buffersammensætning, pH, flowhastighed, prøvebelastning og elueringsskemaer kan optimeres med små prøvemængder før opskalering
  • Capto Q er en stærk anionbytter, Capto DEAE er en svag anionbytter, Capto S er en stærk kationbytter
  • Capto MMC og Capto klæbende medier har multimodale egenskaber, der kan bruges til at løse specifikke oprensningsproblemer
  • Capto MMC er multimodal kationbytter, der er funktionel ved høj såvel som ved lav ionstyrke
  • Capto adhere er multimodal stærk anionbytter hovedsagelig designet til post-protein A oprensning af monoklonale antistoffer
  • Forpakkede kolonner og bulkmedier er tilgængelige til præparative oprensninger i større skala
  • Maks. tryk (over pakket seng under drift): 3 bar (42psi)
  • Flowhastighed:< 4 ml/min.
  • Komplet pakkestørrelse: 5 x 1 ml
  • Sengemål: 7x 25 mm
  • Sengevolumen: 1mL
BioProcess Medier
  • pH Stabilitetsrengøring: 2 til 14
  • Matrix: stærkt tværbundet agarose med dextran overfladeforlænger
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 90 μm (d50V)
  • pH-stabilitet arbejdsområde: 2 til 12
  • Tryk/flow-specifikation: 0,3 MPa ved 700 cm/time, 1 m diameter søjle, 20 cm lejehøjde
Kolonne
  • Kolonne ID: 7mm
  • Materiale (søjlehardware): polypropylen (PP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Teknik Ionbytningskromatografi
Oversigt HiTrap Capto IEX Selection Kit
Diameter (metrisk) 7 mm
Til brug med (udstyr) Sprøjte, peristaltisk pumpe og andre kromatografisystemer som f.eks AKTAdesign
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap Capto IEX Selection Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ samt til al håndtering af materialet./udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol