Få mere at vide
Cytiva HiTrap™ Capto™ HIC udvælgelsessæt
Artikelnummer. 16012082 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
5/pakke
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16012082 5/pakke 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 16012082 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 29321087
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6175.00 DKK
    5646.00 DKK / 1 sæt
    Spare 529.00 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Fem Capto™ Hydrofob interaktionskromatografi Harpikser i HiTrap™ Kolonner til harpiksudvælgelse og screening af proteinoprensningsbetingelser
  • HIC-harpikser er designet med en stiv matrix, der tillader høj kapacitet, snævert specifikationsområde, høj flowhastighed og lavt modtryk
  • Højkvalitetspakning udarbejdet af pakkeeksperter for at understøtte reproducerbare og robuste undersøgelser
  • Udviklet sammen med biofarmaceutiske eksperter for at sikre optimal funktion til nedskaleringsundersøgelser såsom viral clearance
  • Reducer procescyklustider og øg gennemløb og produktivitet
  • Fremragende dimensioner til nedskaleringsstudier
  • Færdigpakket med de mest brugte BioProcess harpikser
  • Analyseresultater er tilgængelige for hver enkelt kolonne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sengevolumen 1 mL
Diameter (metrisk) Indvendig 7 mm
Produkttype Udvælgelsessæt for hydrofob interaktionschromatografi (HIC).
Flowhastighed <4 ml/min
Til brug med (applikation) Harpiksudvælgelse og screening af proteinoprensningsbetingelser
Mængde 5/pakke
Højde (metrisk) 25 cm
Inkluderer En af hver kolonne: HiTrap Capto Phenyl (High Sub), HiTrap Capto Phenyl ImpRes, HiTrap Capto Butyl, HiTrap Capto Butyl ImpRes, og HiTrap Capto Octyl
Materiale Tricorn™
Maks. Tryk 0,5 MPa (5 bar)
Partikelstørrelse ∼75μ m
Opbevaringskrav Opbevares ved 4 °C til 30 °C, 20% Ethanol
Format Forpakkede, klar til brug kolonner
Produktlinje Capto
Stationær fase Meget tværbundet agarose (sfærisk)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap Capto HIC Selection Kit 5x1ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.